Learn More
(-)-Borneol, ≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
(-)-Borneol is used to prepare its esters by reacting with acids. Its derivatives are used as chiral ligands in asymmetric synthesis. It is also used in flavors and perfumes. Further, it is used in traditional Chinese medicine as moxa. In addition to this, it is used as a component of many essential oils and also used as a natural insect repellent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
(-)-Borneol wird zur Herstellung der zugehörigen Ester durch Reaktion mit Säuren verwendet. Seine Derivate werden als chirale Liganden in der asymmetrischen Synthese verwendet. Kommt auch in Aromen und Parfums zum Einsatz. Wird zudem in der traditionellen chinesischen Medizin als Moxa verwendet. Ist Bestandteil vieler ätherischer Öle und wird als natürliches Insektenschutzmittel verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform, Ethanol, Aceton, Ether, Benzol, Toluol, Decalin und Tetralin. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (-)-Borneol |
| Schmelzpunkt | 208°C to 211°C |
| Siedepunkt | 210°C |
| Flammpunkt | 65°C (149°F) |
| Prozentgehaltsbereich | 97+% |
| Menge | 1000 g |
| UN-Nummer | UN1312 |
| Beilstein | 3587558 |
| Merck Index | 14,1338 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in chloroform,ethanol,acetone,ether,benzene,toluene,decalin and tetralin. Insoluble in water. |
| Mehr anzeigen |