Learn More
(-)-Borneol, ≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7020651
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11400583 50 g 50 Gramm
11410583 250 g -
11490573 1000 g 1000 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11400583
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12684.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 464-45-9 | C10H18O | 154.25 g/mol
(-)-Borneol is used to prepare its esters by reacting with acids. Its derivatives are used as chiral ligands in asymmetric synthesis. It is also used in flavors and perfumes. Further, it is used in traditional Chinese medicine as moxa. In addition to this, it is used as a component of many essential oils and also used as a natural insect repellent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(-)-Borneol wird zur Herstellung der zugehörigen Ester durch Reaktion mit Säuren verwendet. Seine Derivate werden als chirale Liganden in der asymmetrischen Synthese verwendet. Kommt auch in Aromen und Parfums zum Einsatz. Wird zudem in der traditionellen chinesischen Medizin als Moxa verwendet. Ist Bestandteil vieler ätherischer Öle und wird als natürliches Insektenschutzmittel verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform, Ethanol, Aceton, Ether, Benzol, Toluol, Decalin und Tetralin. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 464-45-9
Summenformel C10H18O
Molekulargewicht (g/mol) 154.25
MDL-Nummer MFCD00003759,MFCD00066426,MFCD00066427
InChI-Schlüssel DTGKSKDOIYIVQL-NQMVMOMDSA-N
Synonym --borneol, borneol, l-borneol, 1s,2r,4s-1,7,7-trimethylbicyclo 2.2.1 heptan-2-ol, linderol, 1s-endo---borneol, borneo camphor, bornyl alcohol, sumatra camphor, dl-borneol
PubChem CID 1201518
ChEBI CHEBI:15394
SMILES CC1(C)[C@@H]2CC[C@]1(C)[C@H](O)C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (-)-Borneol
Schmelzpunkt 208°C to 211°C
Siedepunkt 210°C
Flammpunkt 65°C (149°F)
Prozentgehaltsbereich 97+%
Menge 50 g
UN-Nummer UN1312
Beilstein 3587558
Merck Index 14,1338
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform,ethanol,acetone,ether,benzene,toluene,decalin and tetralin. Insoluble in water.
IUPAC-Name (1S,3R,4S)-4,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-3-ol
Formelmasse 154.25
Reinheit (%) ≥97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • (-)-Borneol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Enthält: (-)-Borneol