Learn More
(-)-Borneol, TRC
Code produit 30137820
Modifier l'affichage
Click to view available options
Menge:
25 g
50 g
250 g
Conditionnement:
25 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Menge Conditionnement
30137820 50 g 50 Gramm
30133365 250 g 250 Gramm
30009870 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 30137820 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCB67554550G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 464-45-9
Summenformel C10 H18 O
Molekulargewicht (g/mol) 154.25
Synonym Bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, 1,7,7-trimethyl-, (1S,2R,4S)-, Bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, 1,7,7-trimethyl-, (1S-endo)-, Borneol, (1S,2R,4S)-(-)- (8CI), (1S,2R,4S)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, (-)-(1S,4S)-Borneol, (-)-Borneol, (-)-[(1S)-endo]-Borneol, (-)-endo-Borneol, (1S)-(-)-Borneol, (1S)-endo-(-)-Borneol, (1S)-endo-Borneol, (1S,2R,4S)-Borneol, (2R)-(-)-Borneol, Camphyl alcohol, L-Borneol, Linderol, Ngai camphor, endo-(-)-Borneol, endo-(1S)-(-)-Borneol, l-Borneol
IUPAC-Name (1S,3R,4S)-4,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-3-ol
SMILES CC1(C)[C@H]2CC[C@]1(C)[C@H](O)C2
Specifications
Chemischer Name oder Material (-)-Borneol
Menge 50 g
InChI-Formel InChI=1S/C10H18O/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)8(11)6-7/h7-8,11H,4-6H2,1-3H3/t7-,8+,10+/m0/s1
Formelmasse 154.1358