Learn More
MedChemExpress Bornyl acetate
Artikelnummer. 16459136
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16459136 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16459136 Lieferant MedChemExpress Lieferanten-Nr. HYN0756
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Bornyl acetate is a potent odorant, exhibiting one of the highest flavor dilution factor (FD factor). Bornyl acetate possesses anti-cancer activity.
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Pure form -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molekulargewicht 196.29 g/mol
Versandbedingung Room temperature
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
CAS 76-49-3
Produkttyp Natural Products
Reinheit 97.0%
Löslichkeit DMSO : ≥ 83.33 mg/mL (424.52 mM)
Ziel Apoptosis
Menge 100 mg