Learn More
WTW™ RT 0.025 - 0.800 mg/l B B 14839 .
Mit Zertifikat für optimale Präzision.
Marke: WTW™ 250427
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg Transport : UN number : 3316 Chem class : 9 Pack group : II
Beschreibung
- Praktisch und kostengünstig
- Garantierte Qualität nach AQA/IQC
- Für niedrige Konzentrationen und Routinearbeiten mit großem Probendurchsatz im Labor
- Großer Messbereich mit rechteckigen Küvetten zur Bestimmung von Spurenkonzentrationen
Spezifikation
Modifizierte Winkler-Methode | |
Für PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spektralphotometer | |
60 | |
Photometrisch |
Für Abwasser, Trinkwasser | |
Zertifikate | |
0,050 bis 0,800 mg/I B |