Learn More
Borkarbid, schwarzes Pulver, > 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4781815
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11361448 100 g 100 Gramm
11371448 500 g 500 Gramm
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11361448
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010922.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
CAS: 12069-32-8 | CB4 | 55.25 g/mol
Boron carbide is a hard boron-carbon ceramic material used in tank armor, bulletproof vests, engine sabotage powders, neutron absorber, cutting tools and dies and in brake linings of vehicles. It acts as an antioxidant additives in magnesia-carbon bricks. It is used as a precursor in the production of boron containing materials such as titanium boride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12069-32-8
Summenformel CB4
Molekulargewicht (g/mol) 55.25
MDL-Nummer MFCD00011520
InChI-Schlüssel INAHAJYZKVIDIZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym boron carbide, boron carbide b4c, tetra 10b boron carbide, boron carbide, dust, tetrabor, boron carbide powder, boron carbide b4c grade hp, boron carbide b4c grade hs, b4-c, boron carbide b4c grade hd 07
PubChem CID 123279
IUPAC-Name 2,3,4,5-tetraboratetracyclo[2.1.0.0¹,³.0²,⁵]pentane
SMILES B12B3B4B1C234
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Boron carbide
Schmelzpunkt 2350°C
Farbe Schwarz
Physikalische Form Pulver
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich >90%
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 55.26
Geruch Geruchsneutral
Dichte 2.52