Learn More
Borcarbid
Artikelnummer. p-7051123
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11368488
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 040504.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
CAS: 12069-32-8 | CB4 | 55.25 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12069-32-8
Summenformel CB4
Molekulargewicht (g/mol) 55.25
MDL-Nummer MFCD00011520
InChI-Schlüssel INAHAJYZKVIDIZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym boron carbide, boron carbide b4c, tetra 10b boron carbide, boron carbide, dust, tetrabor, boron carbide powder, boron carbide b4c grade hp, boron carbide b4c grade hs, b4-c, boron carbide b4c grade hd 07
PubChem CID 123279
IUPAC-Name 2,3,4,5-tetraboratetracyclo[2.1.0.0¹,³.0²,⁵]pentane
SMILES B12B3B4B1C234
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Boron carbide
Schmelzpunkt 2350°C
Physikalische Form Pulver
Menge 50 g
Merck Index 14,1344
Formelmasse 55.26
Geruch Geruchsneutral
Dichte 2.52 g/mL