Learn More
Bornitrid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15580544 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15580544 50 g 50 Gramm
15590544 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15580544 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 441800500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 10043-11-5 | BN | 24.82 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10043-11-5
Summenformel BN
Molekulargewicht (g/mol) 24.82
MDL-Nummer MFCD00011317
InChI-Schlüssel LNLSXDSWJBUPHM-UHFFFAOYSA-N
Synonym boron nitride, elbor, borazon, elboron, kubonit, wurzin, denka boron nitride gp, geksanit r, hexanite r
PubChem CID 66227
ChEBI CHEBI:50883
SMILES B=N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Boron nitride
Schmelzpunkt 2700.0°C to 3000.0°C
Menge 50 g
Prozentgehaltsbereich 97.5% min
Strukturformel BN
Merck Index 15,1347
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble (20°C). Other solubilities: soluble in water (95°)
IUPAC-Name Boranilidyneamin
Formelmasse 24.82
Reinheit (%) 98%