Learn More
Bornitrid, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15432047
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 Pc.
Verpackung:
Beutel
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15432047 1 Pc. Beutel 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15432047 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 044839.KG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Wird als Polymorph sowie in Kosmetika, Farben, Dentalzementen und Bleistiftminen verwendet. Wird auch bei xerographischen Druckverfahren sowie in Laserdruckern als Ladungsverlustbarriere für Bildtrommeln, Füllstoffe und Verarbeitungshilfen eingesetzt.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Boron nitride
CAS 10043-11-5
Physikalische Form Heiß gepresster Stab, 12,7 mm Durchmesser x 406 mm Länge
Menge 1 Pc.
Verpackung Beutel
Summenformel BN
MDL-Nummer MFCD00011317
Synonym boron nitride, elbor, borazon, elboron, kubonit, wurzin, denka boron nitride gp, geksanit r, hexanite r
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
InChI-Schlüssel LNLSXDSWJBUPHM-UHFFFAOYSA-N
SMILES B=N
IUPAC-Name Nitriloboran
Molekulargewicht (g/mol) 24.82
PubChem CID 66227
ChEBI CHEBI:50883
Formelmasse 24.82
Reinheit (%) 99.5%