Learn More
Bornitrid, niedriger Binder,99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15452377
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 Pc.
5 Pc.
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15452377 1 Pc. 1 Stück
15462377 5 Pc. 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15452377 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 045575.KG
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Wird als Schmiermittel und als Zusatzstoff für Kosmetika verwendet. Bornitrid hat ein Potenzial für den Einsatz in der Nanotechnologie. Wird auch in Farben, Dentalzementen, Bleistiftminen, xerographischen Verfahren und Laserdruckern verwendet und versiegelt Sauerstoffsensoren.
Used as a lubricant and an additive to cosmetic products. Boron nitride has potential use in nanotechnology. Also used in paints, dental cements, pencil leads, xerographic process and laser printers, sealing oxygen sensors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10043-11-5
Summenformel BN
Molekulargewicht (g/mol) 24.82
MDL-Nummer MFCD00011317
InChI-Schlüssel LNLSXDSWJBUPHM-UHFFFAOYSA-N
Synonym boron nitride, elbor, borazon, elboron, kubonit, wurzin, denka boron nitride gp, geksanit r, hexanite r
PubChem CID 66227
ChEBI CHEBI:50883
IUPAC-Name Boranilidyneamin
SMILES B=N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Boron nitride
Physikalische Form Heiß gepresster Stab, 9,5 mm Durchmesser x 203 mm Länge
Menge 1 Pc.
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Boron nitride is insoluble in the acids. Soluble in alkaline molten salts and nitrides,
Formelmasse 24.82
Reinheit (%) 99.5%
Verpackung Beutel