Learn More
Bornitrid, niedriger Binder,99.5 % (Metallbasis), Alfa Aesar™
Artikelnummer. 15401887
Click to view available options
Menge:
1 Pc.
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15401887
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 043255.KG
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Wird als Schmiermittel und als Zusatzstoff für Kosmetika verwendet. Bornitrid hat ein Potenzial für den Einsatz in der Nanotechnologie. Wird auch in Farben, Dentalzementen, Bleistiftminen, xerographischen Verfahren und Laserdruckern verwendet und versiegelt Sauerstoffsensoren.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Boron nitride
CAS 10043-11-5
Physikalische Form Hot Pressed Rod
Menge 1 Pc.
Summenformel BN
MDL-Nummer MFCD00011317
Synonym boron nitride, elbor, borazon, elboron, kubonit, wurzin, denka boron nitride gp, geksanit r, hexanite r
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Boron nitride is insoluble in the acids. Soluble in alkaline molten salts and nitrides,
InChI-Schlüssel LNLSXDSWJBUPHM-UHFFFAOYSA-N
SMILES B=N
IUPAC-Name Nitriloboran
Molekulargewicht (g/mol) 24.82
PubChem CID 66227
ChEBI CHEBI:50883
Formelmasse 24.82
Reinheit (%) 99.5%
Verpackung Beutel