Learn More
Bornitrid-Paste, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11360408
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
2 kg
Packungsgröße:
100 Gramm
2 Kilogramm
25 Gramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11360408 100 g 100 Gramm
11350408 25 g 25 Gramm
11340408 500 g 500 Gramm
11370408 2 kg 2 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11360408 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 043773.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ist beständig gegen geschmolzene Metalle und Salze, hat eine hohe Wärmeleitfähigkeit und dielektrische Festigkeit
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10043-11-5
Summenformel BN
Molekulargewicht (g/mol) 24.82
MDL-Nummer MFCD00011317
InChI-Schlüssel LNLSXDSWJBUPHM-UHFFFAOYSA-N
Synonym boron nitride, elbor, borazon, elboron, kubonit, wurzin, denka boron nitride gp, geksanit r, hexanite r
PubChem CID 66227
ChEBI CHEBI:50883
SMILES B=N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Boron nitride
Farbe Weiß
Physikalische Form Paste
Menge 100 g
Geruch Geruchsneutral
Aussehen White paste
Dichte 1.4
IUPAC-Name Nitriloboran