Learn More
Borsilizid, 98 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7050121
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11373827
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 035670.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 12008-29-6 | B6Si | 92.95 g/mol
Boron silicide is used in chemical research, pharmaceuticals and as an intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12008-29-6
Summenformel B6Si
Molekulargewicht (g/mol) 92.95
MDL-Nummer MFCD00180907
InChI-Schlüssel ZRBFEDMQRDRUDG-UHFFFAOYSA-N
Synonym silicon hexaboride, 1-sila-2,3,4,5,6,7-hexaborapentacyclo 3.2.0.0 1 ,?.0 2 ,?.0 3 ,? heptane, silicon hexaboride sib6 grade
PubChem CID 16212548
IUPAC-Name 1-sila-2,3,4,5,6,7-hexaborapentacyclo[3.2.0.0¹,⁴.0²,⁷.0³,⁶]heptan
SMILES B12B3B4B5B(B14)[Si]235
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Boron silicide
Physikalische Form Pulver
Menge 10 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 92.95
Reinheit (%) 98%