Learn More
Bortribromid, 1-M-Lösung in Heptan, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15435547
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15435547 500 mL 500 Milliliter
15425547 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15435547 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H32785.AP
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 10294-33-4 | BBr3 | 250.52 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Hervorragendes Demethylierungs- oder Dealkylierungsmittel für die Spaltung von Ethern, auch mit anschließender Cyclisierung, das häufig bei der Herstellung von Pharmazeutika verwendet wird. The use of boron tribromide for effecting complete demethylation of aryl methyl ethers at, or below, room temperature. Phase-Vanishing Reactions that Use Fluorous Media as a Phase Screen. Facile, Controlled Bromination of Alkenes by Dibromine and Dealkylation of Aromatic Ethers by Boron Tribromide.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeits- & lichtempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln, Licht, Feuchtigkeit und Basen fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10294-33-4
Summenformel BBr3
Molekulargewicht (g/mol) 250.52
MDL-Nummer MFCD00011312
InChI-Schlüssel ILAHWRKJUDSMFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym boron tribromide, borane, tribromo, boron bromide, tribromoboron, hsdb 327, tribromoboran, boron tribrornide, boron tri bromide, boron tri-bromide
PubChem CID 25134
IUPAC-Name Tribromboran
SMILES BrB(Br)Br
Spezifikation
Siedepunkt 90°C
Chemischer Name oder Material Boron tribromide
Menge 500 mL
Flammpunkt −4°C (25°F)
Empfindlichkeit Light and moisture sensitive; May form a precipitate
Dichte 0.869
UN-Nummer UN3384
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
Formelmasse 250.52
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1M soln. in heptane