Learn More
Bortrichlorid, 1 M-Lösung in Dichlormethan, stab., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15408195
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15408195 100 mL 100 Milliliter
15418195 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15408195 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H32751.AE
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 10294-34-5 | BCl3 | 117.16 g/mol
Boron trichloride is used in semiconductor production and in the preparation of other boron compounds. It serves as a reagent in the preparation of various protease inhibitors. It is also used as a catalyst and soldering flux. It is involved in the improvement of aluminum castings by treating with boron trichloride vapors. It is utilized to produce electrical resistors. It is also used as a metal refining agent, especially for aluminum, magnesium, zinc and copper alloys. Further, it is used in the preparation of nanomaterials such as nanofibers and nanotubes. In addition to this, it is used in the field of high energy fuels and rocket propellants.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Bortrichlorid wird in der Halbleiterproduktion und bei der Herstellung anderer Borverbindungen verwendet. Es dient als Reagenz bei der Herstellung verschiedener Proteasehemmer. Es wird auch als Katalysator und Lötflussmittel verwendet. Die Behandlung mit Bortrichloriddämpfen verbessert Aluminiumgussteile. Es wird zur Herstellung von elektrischen Widerständen verwendet. Es wird auch als Metallraffinationsmittel eingesetzt, insbesondere für Aluminium-, Magnesium-, Zink- und Kupferlegierungen. Darüber hinaus wird es bei der Herstellung von Nanomaterialien wie Nanofasern und Nanoröhrchen verwendet. Darüber hinaus wird es im Bereich der energiereichen Kraftstoffe und Raketentreibstoffe eingesetzt.
Löslichkeit
Mischbar mit Dichlormethan, Ethanol, Tetrachlorkohlenstoff, Diethylether, Dimethylformamid, aromatischen Lösungsmitteln, gesättigtem und halogeniertem Kohlenwasserstoff.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit Wasser, Oxidationsmitteln, Basen und Metallen. Kühl lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10294-34-5
Summenformel BCl3
Molekulargewicht (g/mol) 117.16
MDL-Nummer MFCD00011313
InChI-Schlüssel FAQYAMRNWDIXMY-UHFFFAOYSA-N
Synonym boron trichloride, borane, trichloro, boron chloride, trichloroboron, borontrichloride, chlorure de bore french, unii-k748471rag, hsdb 326, boron trichloride un1741 poison gas
PubChem CID 25135
IUPAC-Name Trichlorboran
SMILES ClB(Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Boron trichloride
Namenshinweis stabilized
Menge 100 mL
UN-Nummer UN2927
Löslichkeitsinformationen Miscible with dichloromethane,ethanol,carbon tetrachloride,diethyl ether,dimethyl formamide,aromatic solvents,saturated and halogenated hydrocarbon.
Formelmasse 117.17
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1M soln.
Empfindlichkeit Moisture sensitive; May form a precipitate
Dichte 1.326
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Boron trichloride, 1M soln. in dichloromethane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Dichloromethane, Boron trichloride