Learn More
Bortrichlorid, 1 M-Lösung in Dichlormethan, stab., Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Boron trichloride is used in semiconductor production and in the preparation of other boron compounds. It serves as a reagent in the preparation of various protease inhibitors. It is also used as a catalyst and soldering flux. It is involved in the improvement of aluminum castings by treating with boron trichloride vapors. It is utilized to produce electrical resistors. It is also used as a metal refining agent, especially for aluminum, magnesium, zinc and copper alloys. Further, it is used in the preparation of nanomaterials such as nanofibers and nanotubes. In addition to this, it is used in the field of high energy fuels and rocket propellants.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Bortrichlorid wird in der Halbleiterproduktion und bei der Herstellung anderer Borverbindungen verwendet. Es dient als Reagenz bei der Herstellung verschiedener Proteasehemmer. Es wird auch als Katalysator und Lötflussmittel verwendet. Die Behandlung mit Bortrichloriddämpfen verbessert Aluminiumgussteile. Es wird zur Herstellung von elektrischen Widerständen verwendet. Es wird auch als Metallraffinationsmittel eingesetzt, insbesondere für Aluminium-, Magnesium-, Zink- und Kupferlegierungen. Darüber hinaus wird es bei der Herstellung von Nanomaterialien wie Nanofasern und Nanoröhrchen verwendet. Darüber hinaus wird es im Bereich der energiereichen Kraftstoffe und Raketentreibstoffe eingesetzt.
Löslichkeit
Mischbar mit Dichlormethan, Ethanol, Tetrachlorkohlenstoff, Diethylether, Dimethylformamid, aromatischen Lösungsmitteln, gesättigtem und halogeniertem Kohlenwasserstoff.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit Wasser, Oxidationsmitteln, Basen und Metallen. Kühl lagern.
Spezifikation
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Boron trichloride |
| Namenshinweis | stabilized |
| Menge | 100 mL |
| UN-Nummer | UN2927 |
| Löslichkeitsinformationen | Miscible with dichloromethane,ethanol,carbon tetrachloride,diethyl ether,dimethyl formamide,aromatic solvents,saturated and halogenated hydrocarbon. |
| Formelmasse | 117.17 |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 1M soln. |
| Empfindlichkeit | Moisture sensitive; May form a precipitate |
| Dichte | 1.326 |
Safety and Handling
- Boron trichloride, 1M soln. in dichloromethane
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Karzinogenität Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Dichloromethane, Boron trichloride