Learn More
Bortrichlorid, 1 M-Lösung in Hexan, gemischte Isomere, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15428215
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15428215 500 mL 500 Milliliter
15418215 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15428215 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H32833.AP
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 10294-34-5 | BCl3 | 117.16 g/mol
A mild, selective combination reagent for the cleavage of primary alkyl aryl ethers. Boron trichloride is a selective demethylating agent. For preparing methyl esters of fatty acids and for transesterification of triglycerides. Mainly used as semiconductor silicon doping source or organic synthesis catalyst, also used for making high purity boron or organic boron.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ein mildes, selektives Kombinationsreagenz für die Spaltung von primären Alkylarylethern. Bortrichlorid ist ein selektives Demethylierungsmittel. Zur Vorbereitung von Methylestern aus Fettsäuren und zur Umesterung von Triglyceriden. Wird hauptsächlich als Halbleiter-Silizium-Dotierungsquelle oder als organischer Synthesekatalysator verwendet, auch zur Herstellung von hochreinem Bor oder organischem Bor.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln, Wasser, Feuchtigkeit und Hitze fernhalten. Instabil. Lagerung bei 2–8° C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10294-34-5
Summenformel BCl3
Molekulargewicht (g/mol) 117.16
MDL-Nummer MFCD00011313
InChI-Schlüssel FAQYAMRNWDIXMY-UHFFFAOYSA-N
Synonym boron trichloride, borane, trichloro, boron chloride, trichloroboron, borontrichloride, chlorure de bore french, unii-k748471rag, hsdb 326, boron trichloride un1741 poison gas
PubChem CID 25135
IUPAC-Name Trichlorboran
SMILES ClB(Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Boron trichloride
Namenshinweis mixed isomers
Menge 500 mL
Strukturformel BCl3
UN-Nummer UN3286
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
Formelmasse 117.17
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1M soln. in hexanes
Empfindlichkeit Moisture sensitive; May form a precipitate
Dichte 0.738