Learn More
Witeg™ Kolben aus Borosilikatglas 3.3 mit rundem Boden
Marke: Witeg™ 0 603 100
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.06600kg
Spezifikation
DIN 12348 | |
Borosilikatglas 3.3 | |
Rund |
100 ml | |
pflegen |