missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hamilton™ 750 SN 500μL Syr (**/**/**)

Marke:  Hamilton™ 80808

Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg

Artikelnummer. 10297634

  • 142.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 27-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Flüssigkeitsdicht. Körper Borosilikatglas, Stahlkolben individuell eingeschliffen. Richtigkeit =±1% des Nennvolumens.
Nadelspezifikation frei wählbar.
Typ: 750 SN (/ / )
Volumen: 500μl
Spezifikation

Spezifikation

Borosilicate Glass
Spritze
500 μl
7,75 mm
Je 1
Zementiert
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote