Learn More
Laboratory Sales™ Fläschchen aus Borosilikatglas mit Bördelverschluss
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
2 ml
Packungsgröße:
466 Sets
Beschreibung
- Ideal für die sichere Aufbewahrung von Inhalten mit fest angebrachten oder Septenverschlüssen.
- Transparent für die Sichtbarkeit von Inhalten.
Spezifikation
Spezifikation
| Außendurchmesser (metrisch) | 15 mm |
| Material | Borosilikatglas |
| Volumen (metrisch) | 2 ml |
| Anzahl pro Packung | 466 |
| Höhe (metrisch) | 33 mm |
| Menge | 466/Packung |