Learn More
Quickfit™ Büchner-Trichter aus Borosilikatglas für die Vakuumfiltration
Dort einsetzbar, wo herkömmliche Filterpapiere durch Säuren und Laugen zerstört werden
Marke: Quickfit VB60/02M
522.50 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23259" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.23000kg
Beschreibung
- Aus Borosilikatglas für höchste Beständigkeit gegen chemische Angriffe
- Mit Quickfit Glasschliffkonus zur direkten Filtration in Quickfit Büchner-Kolben
Spezifikation
Büchner-Trichter für die Vakuumfiltration | |
Borosilikatglas | |
24/29 | |
60 mm |
125 ml | |
48 mm | |
Für die Filtration von Lösungen, die durch Filterpapiere ohne Beständigkeit gegen bestimmte Säuren und Basen gefiltert werden können | |
1 |