Learn More
Quickfit™ Büchner-Trichter aus Borosilikatglas für die Vakuumfiltration
Dort einsetzbar, wo herkömmliche Filterpapiere durch Säuren und Laugen zerstört werden
Marke: Quickfit VB30/08M
380.88 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23259" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.87500kg
Beschreibung
- Aus Borosilikatglas für höchste Beständigkeit gegen chemische Angriffe
- Mit Quickfit Glasschliffkonus zur direkten Filtration in Quickfit Büchner-Kolben
Spezifikation
Vakuumfiltrationstrichter | |
Borosilikatglas | |
19/26 | |
4 |
30 ml | |
50 mm | |
Scheibe: 30 mm |