Learn More
BRAND™ Kegelschliffstopfen, Borosilikatglas NS 12/21 massiv mit Achtkantgriffscheibe
Alle ansehen Brand ProdukteBeschreibung
- Aus Borosilikatglas (Boro 3.3 gemäß DIN 12252)
- Solide oder teilweise hohl
- Achteckiger Griff
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 1/Pckg. |
| Standard-Konusverbindung | NS 29/32 |
| Material | Borosilikatglas |
| Produkttyp | Stopfen mit konischem Schliff |
| Form | Teilweise hohl mit achteckigem Griff |