Learn More
Fisherbrand™ Erlenmeyerkolben aus Borosilikatglas
Artikelnummer. p-8000622 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
250 ml
Artikelnummer. Kapazität (metrisch)
10747241 250 ml
10374661 100 ml
2 options
Artikelnummer. 10747241
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Die bewährten Fisherbrand™ Erlenmeyer-Kolben sind jetzt auch mit Kernschliff erhältlich. Sie entsprechen den Anforderungen der DIN EN ISO 4797.
Volumen: 250mL
Hals: 29/32 NS
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität DIN EN ISO 4797
Kapazität (metrisch) 250 ml
Material Borosilikatglas
Außendurchmesser (metrisch) 64 mm