Learn More
Karl Hecht™ Erlenmeyerkolben aus Borosilikatglas
Konische Flasche mit flachem Boden, gut geeignet zum Mischen durch Verwirbeln. Der Karl Hecht™ Duran™ graduierte Enghals-Erlenmeyerkolben besteht aus langlebigem Duran™ Borosilikatglas 3.3.
Marca: Karl Hecht™ 41940066
Detalles adicionales : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Descripción
- Aus langlebigem Duran™ Borosilikatglas 3.3.
- Graduiert.
- Enghals.
Especificaciones
DIN ISO 1773 | |
51 mm | |
3000 ml | |
310 mm | |
Ja | |
187 mm |
187 mm | |
51 mm | |
Duran Borosilikatglas 3.3 | |
Eng | |
Eine enge |