missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Karl Hecht™ Erlenmeyerkolben aus Borosilikatglas

Konische Flasche mit flachem Boden, gut geeignet zum Mischen durch Verwirbeln. Der Karl Hecht™ Duran™ graduierte Enghals-Erlenmeyerkolben besteht aus langlebigem Duran™ Borosilikatglas 3.3.

Marke:  Karl Hecht™ 41940012

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 10631352

  • 11.87 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 05-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Aus langlebigem Duran™ Borosilikatglas 3.3.
  • Graduiert.
  • Enghals.
Spezifikation

Spezifikation

42 mm
25 ml
75 mm
Ja
22 mm
Borosilikatglas 3.3
Eng
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote