Learn More
BRAND™ Filterkolben aus Borosilikatglas
Die seitliche Buchse passt für Vakuumschläuche mit einem Außendurchmesser von 15–18 mm.
63.15 € - 198.00 €
Spezifikation
Farbe | Durchsichtig |
---|---|
Material | Borosilikatglas |
Enthält | Seitenhülse |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10325331
|
BRAND™
73719 |
500 ml |
63.15 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10335331
|
BRAND™
73724 |
1000 ml |
83.65 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10759201
|
BRAND™
73729 |
2000 mL |
198.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Spezifikation
Durchsichtig | |
Borosilikatglas | |
Seitenhülse |