Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Hohlstopfen mit flachem Boden, sechseckige Platte
Artikelnummer. 11768034
Change view
Click to view available options
Standard-Konusverbindung:
Gewindegröße: 29/32 Kern NS
NS 10/19
NS 12/21
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 34/35
Packungsgröße:
10 Stück
5 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Standard-Konusverbindung unitSize
11768034 Gewindegröße: 29/32 Kern NS 10 Stück
11728034 NS 12/21 10 Stück
11738034 NS 14/23 10 Stück
11718034 NS 10/19 10 Stück
11748034 NS 19/26 10 Stück
11758034 NS 24/29 10 Stück
11876164 NS 34/35 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 11768034 Lieferant Lenz Laborglasinstrumente™ Lieferanten-Nr. 01400329
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für das sichere und zuverlässige Verschließen von Kolben, Flaschen, Röhrchen und anderen Laborgeräten. Die Lenz Laborglasinstrumente™ hohlen Stopfen mit flachem Ende und sechseckigem Kopf bestehen aus langlebigem DURAN™ Borosilikatglas.
  • In einer Auswahl an Konusgrößen lieferbar
  • Korrosionsfrei und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
Spezifikation
Beschreibung Hohl
Menge 10/Packung
Standard-Konusverbindung Gewindegröße: 29/32 Kern NS
Material Borosilikatglas
Produkttyp Hohler Stopfen