Learn More
Wheaton™ X2 Pestle, only, for 3ml Homogenisator, Wheaton 35 8105
Artikelnummer. 10006661 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
Gehäuse 3mL
Packungsgröße:
2 Stück
Artikelnummer. 10006661
Marke: Wheaton™ 358105
Spezifikation
Autoklavierbar Ja
Kapazität (metrisch) Gehäuse 3mL
Material Borosilikatglas
Produkttyp Stößel
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zum Homogenisieren von Bindegewebe, einschließlich Herz, Muskel und Lunge
Zur Verwendung mit (Geräte) Für 358107 (3 ml) konischen Gewebemühlensatz