Learn More
IKA™ Pulverkolben aus Borosilikatglas
Alle ansehen IKA Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
500 mL
1000 mL
2000 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Borosilikatglas |
| Typ | Pulverflasche |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | RV 10 Rotationsverdampfer 500 ml |
| Menge | Je 1 |
| Volumen (metrisch) | 500 mL |
| Gewicht (metrisch) | 100 g |