Learn More
IKA™ Pulverkolben aus Borosilikatglas
Artikelnummer. p-8000996 Alle ansehen IKA Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
500 mL
1000 mL
2000 mL
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) unitSize
11865912 1000 mL 1 Stück
11875912 2000 mL 1 Stück
11855912 500 mL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11865912 Lieferant IKA™ Lieferanten-Nr. 0003738300
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Material Borosilikatglas
Typ Pulverflasche
Zur Verwendung mit (Geräte) RV 10,301 Rotationsverdampfer 1000 ml
Menge Je 1
Volumen (metrisch) 1000 mL
Gewicht (metrisch) 100 g