Learn More
Day Impex™ Borosilikatglas-Nachfüllpackungen
Praktisch und sicher konzipiert. Die Day Impex™ Esatzbehälter aus Borosilikatglas sind extrem niedrig evakuiert, um eine sichere und effiziente Handhabung aller verflüssigten Gase, Gefriermischungen und Proben zu ermöglichen.
178.00 € - 860.00 €
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11877442
|
Day Impex™
210015 |
0.38 l | 100 mm |
203.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11726409
|
Day Impex™
210002 |
2 l | 106 mm |
218.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11807452
|
Day Impex™
210017 |
1 l | 138 mm |
223.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11817442
|
Day Impex™
210013 |
7 l | 200 mm |
860.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11736409
|
Day Impex™
210011 |
4.5 l | 150 mm |
277.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11716409
|
Day Impex™
210001 |
1 l | 85 mm |
178.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11837462
|
Day Impex™
210007 |
1.5 l | 90 mm |
228.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Innenbehälter aus Borosilikatglas
- Ultrahochvakuumiert
- Sichere und effiziente Handhabung aller verflüssigten Gase, Gefriermischungen und Proben
Spezifikation
Borosilikatglas |