Learn More
Wheaton™ Ersatzpropeller aus Borosilikatglas
Artikelnummer. 11581285 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Arbeitsvolumen (metrisch):
250 ml
500 ml
1000 ml
3000mL
6000 ml
8000mL
Packungsgröße:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Arbeitsvolumen (metrisch) unitSize
11581285 1000 ml 1 Stück
11591285 3000mL 1 Stück
11571285 250 ml 1 Stück
10691212 500 ml 1 Stück
11501295 6000 ml 1 Stück
12401421 8000mL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11581285 Lieferant Wheaton™ Lieferanten-Nr. 356844
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    296.10 €
    287.23 € / 1 Stück
    Sparen 8.87 €
    2% Rabatt
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus Borosilikatglas mit zwei großen Seitenarmen und Schraubverschlüssen für einfache Probenahme
Magna-Flex™ Mikroträger-Spinnerkolben verfügen über ein flexibles, kolbenförmiges Glaslaufrad, das sich in einer festen Position über dem Flüssigkeitsstand um eine Vertiefung im Boden des Kolbens dreht. Aus Borosilikatglas mit zwei großen Seitenhälsen und Schraubverschlüssen für eine einfache Probenahme. Geräte mit 500 ml und mehr verfügen über 45-mm-Seitenarme, die bequem als Belüftungsöffnungen und Anschlüsse verwendet werden können. Alle Kolben haben ein Kopfraumverhältnis von 1:1 oder größer für eine maximale Oberflächenschnittstelle zwischen Kultur und Gefäßatmosphäre. Ein abnehmbarer Edelstahlstift fixiert das Laufrad während der Handhabung. Für alle Kolben sind Ersatz-Laufräder aus Glas erhältlich. Zur Verwendung mit Mikroträgerkulturen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Borosilikatglas
Zur Verwendung mit (Anwendung) Mikroträgerkulturen
Enthält Zwei große Seitenarme und Schraubverschluss
Anzahl pro Karton 1 Stück
Produkttyp Ersatzpropeller
Verschlusstyp Schraubverschluss
Arbeitsvolumen (metrisch) 1000 ml