Learn More
Karl Hecht™ Kolben aus Borosilikatglas mit rundem Boden
Geeignet zur Herstellung von Lösungen oder zum Aufnehmen, Aufbewahren und Abmessen von Chemikalien. Karl Hecht™ Assistent™ Rundkolben aus Borosilikat werden aus langlebigem DURAN™ Glas 3.3 gefertigt.
Marke: Karl Hecht™ 41920084
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Anschlussgröße dauerhaft markiert
- Ohne Stopfen
- Mit verstärktem Normschliffhals
- Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
Spezifikation
Stopfen Nummer: NS 29/32 | |
2000 ml | |
Borosilikatglas |