Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Scheidetrichter aus Borosilikatglas mit Vollglasstopfen und Graduierung
Die Lenz Laborglasinstrumente™ Scheidetrichter aus Borosilikatglas mit Vollglasstopfen und Graduierungen eignen sich für Flüssig-Flüssig-Extraktionen, um die Bestandteile einer Mischung in nicht mischbare Lösungsmittelphasen unterschiedlicher Dichte zu trennen.
Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ 04022028
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Zylindrische Form mit geradem Auslassrohr
- Mit NS-Buchse und PE-Stopfen
- Mit Vollglasstopfen
- Mit Schraubgewindehalterung
- Mit Skala
Spezifikation
50 ml | |
Ja | |
2 ml | |
0.10000 kg |
Borosilikatglas | |
Feste Glasstopfen und Schraubengewindehalterung | |
29/32 NS-Hülse | |
Trenntrichter |