Learn More
Kimble Chase™ Serumfläschchen aus Borosilikatglas
Kimble Chase™ Serumfläschchen aus Borosilikatglas ohne Verschlüsse eignen sich ideal für die Handhabung, Aufbewahrung und Lagerung einer Vielzahl von Flüssigkeiten, einschließlich Reagenzien, Impfstoffen, Blutplasma, Kulturmedien, Chromatographieproben und mehr.
Marke: Kimble Chase™ 62113U-2
Weitere Details : Netto-Gewicht : 10.00000kg
Beschreibung
- Das spezielle Design bietet zusätzliche Festigkeit für Gefriertrocknungsanwendungen
- Serumfläschchen sind leichter als geformte Flaschen, mit engerer Einhaltung von Toleranzen und Gleichförmigkeit von Glas
- Das spezielle Blowback-Design ermöglicht eine einfache Handhabung von Gefriertrocknungsstopfen
- Autoklavierbar
- Aluminiumdichtungen, Stopfen und Septen sind separat erhältlich
- Hergestellt aus 33 Expansionsborosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen in Erfüllung der Anforderungen gemäß USP Typ I und ASTM E438, Typ I, Klasse A
Spezifikation
15 mm | |
2 ml | |
32 mm |
Borosilikatglas (Typ 1, Klasse A) | |
4640 | |
A/S 13 |