Learn More
Fisherbrand™ Messbecher aus Borosilikatglas mit hoher Form
Mit Graduierung und Ausguss für einfaches Ausgießen. Fisherbrand™ Borosilikatglasbecher mit hoher Form sind in verschiedenen Größen erhältlich.
Marke: Fisherbrand™
19.08 EUR gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21749" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.65880kg
Description
Messbecher, Borosilikatglas, hohe Ausführung Fisherbrand™ Messbecher aus Borosilikatglas sind als hohe Ausführung mit Graduierungen und Ausguss erhältlich Herstellung gemäß ISO 3819, DIN 12331.Spécification
Durchscheinend | |
2000 ml | |
Matt | |
Ausguss | |
Messbecher | |
ISO 3819, DIN 12331 | |
Hohe Form |
120 mm | |
Borosilikatglas (Typ 1) | |
240 mm | |
10/Packung | |
Ja | |
Weiße Skala mit Graduierung |