missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brand™ Reagenzglas aus Borosilikatglas
Marke: Brand™ 114521
170.00 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23264" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.33800kg
Beschreibung
DURAN™. Graduierung des ca.-Volumens und Beschriftung in kontraststarker weisser Emailfarbe. Wanddicke ca. 1,2mm.Volumen: 25mL
Teilung: 0,2mL
Hals: 14/23 NS
φ/H: 17/220mm
Spezifikation
Je 1 | |
Reagenzgläser |