Learn More
IKA™ Auffangkolben aus Borosilikatglas, unbeschichtet
Alle ansehen IKA Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
250 mL
500 mL
2000 mL
3000 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Borosilikatglas |
| Typ | Auffangkolben |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | RV 10.101 Verdampfer |
| Menge | Je 1 |
| Volumen (metrisch) | 250 mL |