Learn More
Bortezomib, MedChemExpress
Artikelnummer. 16444796
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
200 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16444796 100 mg -
16413728 10 mg 10 Milligramm
16470107 50 mg 50 Milligramm
16476457 5 mg -
16470956 200 mg 200 Milligramm
5 options
Artikelnummer. 16444796
Marke: Medchem Express HY10227
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Bortezomib (PS-341) is a reversible and selective proteasome inhibitor, and potently inhibits 20S proteasome (Ki=0.6 nM) by targeting a threonine residue. Bortezomib disrupts the cell cycle, induces apoptosis, and inhibits NF-κB. Bortezomib is the first proteasome inhibitor anticancer agent. Anti-cancer activity.
Bortezomib (PS-341) is a reversible and selective proteasome inhibitor, and potently inhibits 20S proteasome (Ki=0.6 nM) by targeting a threonine residue. Bortezomib disrupts the cell cycle, induces apoptosis, and inhibits NF-κB. Bortezomib is the first proteasome inhibitor anticancer agent. Anti-cancer activity.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bortezomib
CAS 179324-69-7
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C19H25BN4O4
Menge 100 mg
Synonym PS-341 LDP-341 NSC 681239
Löslichkeitsinformationen Ethanol : 66.67 mg/mL (173.51 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣DMSO : 50 mg/mL (130.13 mM; Need ultrasonic)
SMILES OB(O)[C@H](CC(C)C)NC([C@@H](NC(C1=NC=CN=C1)=O)CC2=CC=CC=C2)=O
Molekulargewicht (g/mol) 384.24
Formelmasse 384.24
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease