Learn More
Bortezomib, MedChemExpress
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
200 Milligramm
50 Milligramm
Beschreibung
Bortezomib (PS-341) is a reversible and selective proteasome inhibitor, and potently inhibits 20S proteasome (Ki=0.6 nM) by targeting a threonine residue. Bortezomib disrupts the cell cycle, induces apoptosis, and inhibits NF-κB. Bortezomib is the first proteasome inhibitor anticancer agent. Anti-cancer activity.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Bortezomib |
| CAS | 179324-69-7 |
| Farbe | White |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C19H25BN4O4 |
| Menge | 200 mg |
| Synonym | PS-341 LDP-341 NSC 681239 |
| Löslichkeitsinformationen | Ethanol : 66.67 mg/mL (173.51 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣DMSO : 50 mg/mL (130.13 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | OB(O)[C@H](CC(C)C)NC([C@@H](NC(C1=NC=CN=C1)=O)CC2=CC=CC=C2)=O |
| Molekulargewicht (g/mol) | 384.24 |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.