Learn More
Thermo Scientific™ Bottom-of-the-Bottle™ Lösungsmittelfilter
Schützen Sie Ihr HPLC-System mit Thermo Scientific™ Bottom-of-the-Bottle™ Lösungsmittelfiltern.
Marke: Thermo Scientific™ A-437
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.05000kg
Beschreibung
Schützen Sie Ihr HPLC-System vor Kontamination mit Thermo Scientific™ Bottom-of-the-Bottle™ Lösungsmittelfiltern. Das flache Design sorgt für einen effizienten Zug. Sie bestehen aus 100 % PEEK-Polymer und enthalten zwei 10 µm-Filter. Ein Helium-Einblasanschluss und eine Fritte sind für die optionale Verwendung vorgesehen.
- Effizienter Zug
- 100 % PTFE-Polymer, einschließlich 2-μm-Filter
- Integrierter Helium-Einblasanschluss und Fritte
- 10-μm-Einlassfilter aus Edelstahl für eine längere Lebensdauer
Spezifikation
Filterkit | |
Für Schlauch mit 1/8 in. Außendurchmesser | |
Schlauch mit 1/8 in AD |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.