Learn More
BOULE Rabbit anti-Human, CoraLite 647, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech CL647-13720-100UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
Artikelnummer. 17284846
  • 319.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 10-02-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The BOULE antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody to a recombinant protein of human BOULE. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The BOULE antibody has been validated for the following applications: IF analysis. This antibody is coralite™647.
Spezifikation
Spezifikation
BOULE
Polyclonal
CoraLite 647
100 μL
66037
Liquid
Immunofluorescence
1000 μg/mL
Rabbit
Primary
Rat, Mouse, Human