missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MP Biomedicals™ Rinderpituitarextrakt
Gefilterter Rinderpituitarextrakt für Zellkulturen.
102.93 € - 389.02 €
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Bei -20 °C lagern, nicht auftauen und erneut einfrieren |
---|---|
Konzentration | 14 mg/mL |
Form | Flüssigkeit |
Sterilität | Steril |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zellkultur |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16329865
|
MP Biomedicals™
092850450 |
2,5 mL |
102.93 €
2.50 Milliliter |
Verfügbar ab: 17-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16319865
|
MP Biomedicals™
092850445 |
10 mL |
389.02 €
10 Milliliter |
Verfügbar ab: 17-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- Der Rinderpituitarextrakt (BPE) wird aus frischen, tiefgefrorenen Hypophysendrüsen von jungen, gesunden Rindern im Alter von 18–22 Monaten hergestellt
- Die Rinder stammen von einer USDA-zugelassenen Quelle, werden in Neuseeland geboren, aufgezogen und geschlachtet
- Neuseeländische Rinder sind international als frei von der bovinen spongiformen Enzephalopathie (BSE, Rinderwahnsinn) und der Blauzungenkrankheit anerkannt
- BPE ist nach wie vor das bisher erfolgreichste der Gewebeextrakte und ermöglicht Forschern die Untersuchung normaler primärer Zelltypen einschließlich Stammzellen in proliferierenden Kulturen
- Dieses wässrige BPE, das mit 14 mg/ml Rohprotein formuliert wurde, besitzt ein vollständiges Spektrum an Mitogenen und Differenzierungsfaktoren
- Der Rinderpituitarextrakt wird nicht lyophilisiert, da dieser Prozess nachweislich die biologische Aktivität verringert
- Für die Zellkultur beträgt die optimale mittlere Supplementierungsrate 35 μg/ml BPE basierend auf Wachstumstests an humanen Epithelzellen der Brust, epidermalen Keratinozyten, prostatischen und bronchialen Epithelzellen
- Dieses Produkt wurde vor dem Versand steril gefiltert
Spezifikation
Bei -20 °C lagern, nicht auftauen und erneut einfrieren | |
Flüssigkeit | |
Zellkultur |
14 mg/mL | |
Steril |
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung bei Menschen bestimmt.