missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BPO-27 racemate, MedChemExpress

Artikelnummer. 16493847
Encompass
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
100 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16493847 50 mg 50 Milligramm
16467716 100 mg 100 Milligramm
16460368 5 mg 5 Milligramm
16431869 1 mg 1 Milligramm
16427908 10 mg -
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16493847

Marke: Medchem Express HY19778A

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress BPO-27 racemate is a potent CFTR inhibitor with an IC50 of 8 nM.

BPO-27 racemate is a potent CFTR inhibitor with an IC50 of 8 nM.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material BPO-27 racemate
CAS 1314873-02-3
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C26H18BrN3O6
Menge 50 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 16.67 mg/mL (30.40 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC=C(OC(C2=CC=C(Br)O2)C3=C(N(C)C4=O)C(C(N4C)=O)=C(C5=CC=CC=C5)N36)C6=C1)O
Molekulargewicht (g/mol) 548.34
Formelmasse 548.34
Reinheit (%) 98.61%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-anti-virus
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.