Learn More
Brady™ BBP™ Bedruckbares Magnetband
Die Magnetteile eignen sich optimal für Anwendungen, bei denen ein häufiges Umsetzen erforderlich ist, wie z. B. 5S und Lean Inventory Labels
Marke: Brady™ 117916
172.34 EUR gültig bis 2026-10-31
BESTER Aktionspreis! Benutzen Sie den Promotions-Code "28026" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Nicht klebendes, direkt bedruckbares Magnetmaterial
- Schnell und einfach zu entfernen und zu repositionieren
- In weiß oder gelb
- Länge: 7.62 m (25 ft.)
- Betriebstemperatur: 18 bis 70 °C (0 bis 158 °F)
- Durchschnittliche Haltbarkeit im Außenbereich: 3 bis 5 Jahre
Spezifikation
| Bedruckbares Magnetband für BBP3x Drucker | |
| Weiß | |
| Für Anwendungen mit häufig erforderlicher Ablösung und erneuter Anbringung, z. B. 5S und schlanke Lageretiketten | |
| 60 bis 70 Gardner-Einheiten | |
| 3 bis 5 Jahre | |
| Brady Arbeitsstation, LabelMark, MarkWare | |
| -18 bis 70 °C | |
| 0.457 mm | |
| 25 ft. (2,01 m) | |
| 4,25 in. | |
| B30C-4250-509-WT |
| Nicht klebend | |
| Polyester | |
| BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 und BBP37 Drucker | |
| 1 | |
| 1 Rolle | |
| 0 bis 158° F | |
| 0,018 in. | |
| 25 ft. x 4,25 in. (7,62 m x 10,8 cm) | |
| 7.62 m | |
| 10,8 cm |