Learn More
Brady™ BBP™ Bedruckbares Magnetband
Die Magnetteile eignen sich optimal für Anwendungen, bei denen ein häufiges Umsetzen erforderlich ist, wie z. B. 5S und Lean Inventory Labels
181.00 € - 241.00 €
Spezifikation
| Klebstofftyp | Nicht klebend |
|---|---|
| Material | Polyester |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Anwendungen mit häufig erforderlicher Ablösung und erneuter Anbringung, z. B. 5S und schlanke Lageretiketten |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 und BBP37 Drucker |
| Glanz | 60 bis 70 Gardner-Einheiten |
| Produktcode | Marke | Farbe | Breite (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Farbe | Breite (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
|
11766375
|
Brady™
117916 |
Weiß | 4,25 in. |
241.00 €
1 Stück |
|
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
|
|||
|
11786375
|
Brady™
117918 |
Gelb | 4,25 in. |
241.00 €
1 Stück |
|
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
|
|||
|
11776375
|
Brady™
117917 |
Weiß | 2,5 in. |
181.00 €
1 Stück |
|
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
|
|||
|
11796375
|
Brady™
117919 |
Gelb | 2,5 in. |
181.00 €
1 Stück |
|
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
|
|||
Beschreibung
- Nicht klebendes, direkt bedruckbares Magnetmaterial
- Schnell und einfach zu entfernen und zu repositionieren
- In weiß oder gelb
- Länge: 7.62 m (25 ft.)
- Betriebstemperatur: 18 bis 70 °C (0 bis 158 °F)
- Durchschnittliche Haltbarkeit im Außenbereich: 3 bis 5 Jahre
Spezifikation
| Nicht klebend | |
| Für Anwendungen mit häufig erforderlicher Ablösung und erneuter Anbringung, z. B. 5S und schlanke Lageretiketten | |
| 60 bis 70 Gardner-Einheiten | |
| 1 Rolle | |
| -18 bis 70 °C | |
| 25 ft. (2,01 m) |
| Polyester | |
| BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 und BBP37 Drucker | |
| 3 bis 5 Jahre | |
| 0 bis 158° F | |
| 0,018 in. | |
| 7.62 m |