Learn More
Brady™ FreezerBondz II Laboretiketten aus Polyester
FreezerBondz II weiße Laboretiketten aus Polyester sind robuste Polyestermarkierungen, die sich für Laborkennzeichnungsanwendungen bei Fläschchen, Zentrifugenröhrchen, Röhrchen, Reagenzgläsern, Pailletten und Objektträgern eignen.
Marke: Brady™ 134102
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.55800kg
Beschreibung
- B-492 Etiketten können auf gefrorene Oberflächen, einschließlich Glas und Polypropylen, aufgebracht werden, die in flüssigem Stickstoff gelagert werden
- Das weiße Polyestermaterial verfügt über einen permanenten Acrylklebstoff und ist im Thermotransferverfahren bedruckbar
- Gute Druckwischfestigkeit, Lösungsmittelbeständigkeit und Leistung bei hohen/niedrigen Temperaturen von -320 bis 212 °F (-196 bis 100 °C)
- Beim Druck mit Brady R6400 Bändern bietet dieses Material eine hervorragende Druckwischbeständigkeit, Lösungsmittelbeständigkeit und Leistung bei niedrigen Temperaturen auf.
Spezifikation
Not Autoclavable | |
FreezerBondz Labels for the BBP33 Printer | |
Weiß | |
Polyester | |
Unsteril | |
BBP™33 Drucker | |
1 | |
1,62 x 0,600 in. | |
-320°F to +230°F | |
0.081 mm | |
0,6 x 1,625 in. | |
41,27 mm | |
15,2 mm |
RoHS | |
Dauerhaftes Acryl | |
Matt | |
BBP33 Laboretiketten | |
Zur Kennzeichnung im Labor, beispielsweise von Fläschchen, Zentrifugenröhrchen, Teströhrchen, Strohhalmen und Objektträgern | |
Cartridge of 1500 Labels | |
1500/Packung | |
41,27 x 15,2 mm | |
0,0032 in. | |
17.78 mm | |
1,62 in. | |
0,600 in. |