Learn More
Brady™ ToughStripe™ Bodenmarkierungsband
Eine langlebige und widerstandsfähige Lösung zur Markierung von Böden, Gängen, Arbeitszellen und anderen ausgewiesenen Bereichen (Länge 3.5 m/100 ft.)
Marke: Brady™ 104340
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.93670kg
Beschreibung
- Gut sichtbare Bodenmarkierungen verbessern die Sicherheit und Organisation in nahezu jeder industriellen Umgebung
- Die hochglänzende Oberfläche glänzt wie neuer Lack und hält dem Staplerverkehr stand, ohne zu reißen oder sich abzulösen
- Ideal zur Markierung von Wegen, Durchgängen und Lagerplätzen sowie zur Kennzeichnung von Geräten und Ausgängen
- Kann problemlos durch eine einzelne Person angebracht werden
Spezifikation
ASTM ANSI F1679, ANSI A1264.2 2006, OSHA 1910.22 | |
Gummi, Permanent | |
Glanz | |
Polyester | |
Zur Kennzeichnung von Gängen, Korridoren, Lagerorten sowie von Sicherheitseinrichtungen und Ausgängen | |
1 Rolle | |
-18 bis 54 °C | |
0.201 mm | |
100 ft. (2,01 m) | |
3 in. |
ToughStripe BODENKLEBEBÄNDER | |
Schwarz | |
Klebeband | |
Unsteril | |
115 Gardner-Einheiten | |
0 bis 130° F | |
0.008 Zoll | |
100 ft. x 3 in. (30,48 m x 7,62 cm) | |
30.48 m | |
7,62 cm |