Learn More
Brady™ BradyGlo™ Nachleuchtendes Etikettenband für M7-Drucker
Artikelnummer. 17819064
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
75 ft. x 1 in.
75 ft. x 2 in.
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) unitSize
17819064 75 ft. x 1 in. 1 Stück
17858924 75 ft. x 2 in. 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17819064 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 173457
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
BradyGlo™ Die Etiketten bestehen aus einem im Dunkeln leuchtenden, druckempfindlichen Polyester.
  • Ideal für den Einsatz in Notausgangs- und Wegweisern, zur Kennzeichnung von Feuermeldern und Feuerlöschern sowie in Wegleitsystemen für Flucht- oder Evakuierungswege
  • Photolumineszierendes Material lädt sich bei 1000 Lux in 5 Minuten auf und leuchtet über 10 Stunden lang.
  • Betriebstemperaturbereich von -40 °F bis 176 °F
  • B-582 ist ein ungiftiges, nicht radioaktives und explosionssicheres Material.
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität ASTM D 523, ASTM E 162, ASTM E 2072-00, ASTM E 2073-00, ASTM E 648, ASTM E 662, DIN 67510, IMO-Resolution A.752(18), ISO/CD 15370, Lloyd's Register SAS F050294.p, PSPA Standard 002 Teil 2
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Beschichtung Ohne
Farbe Fluoreszierendes Grün
Ausführung Glanz
Format Kontinuierlich
Material Polyester
Bedruckbare Seiten Einseitig bedruckbar
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Etikett
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kennzeichnung von Ausgängen und Ausstiegen, allgemeine Kennzeichnung, Sicherheitskennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) M710, BMP71
Latexfrei Nein
Menge 75 ft.
Form Rechteck
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 °F bis +176 °F
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis +80 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,008 in.
Dicke (metrisch) 0.2 mm
Abmessungen (L x B) 75 ft. x 1 in.
Länge (angloamerikanisch) 75 ft.
Länge (metrisch) 22.86 m
Breite (angloamerikanisch) 1 in.
Breite (metrisch) 25.4 mm
Alternate Part Number BM7C-1000-582